Learn More
Pentahidrato de tiosulfato sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10080350
3 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL 149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 48.5°C
Color Blanco
pH 6.0 to 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Título del producto
Pentahidrato de tiosulfato sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical >