Learn More
Pentahidrato de tiosulfato sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 48.5°C |
Color | Blanco |
pH | 6.0 to 8.4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 2 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.18g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Título del producto
Pentahidrato de tiosulfato sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction