Learn More
Solución de tiosulfato de sodio 0,5 M (0,5 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10070220
Click to view available options
Cantidad:
1 AMP
6 AMP
Número MDL 3499
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 6 AMP
Envase Ampolla
Presión de vapor 14mmHg