Learn More
Solución de tiosulfato sódico, 0,1 M, Fisher Chemical™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Thiosulphate Solution |
Concentración | 0.1M |
Cantidad | 100 mL |