Learn More
Óxido de sodio y estaño(IV) trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488527
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11488527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18611.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12209-98-2 | H6Na2O6Sn | 266.732 g/mol
Sodium tin(IV) oxide trihydrate is used in the preparation of boscage-like stannic oxide by facile one-step hydrothermal route.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de sodio y estaño(IV) trihidrato se utiliza en la preparación de óxido estánnico tipo boscaje por vía hidrotermal sencilla de un paso.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12209-98-2
Fórmula molecular H6Na2O6Sn
Peso molecular (g/mol) 266.732
Número MDL MFCD00150189
Clave InChI SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate
PubChem CID 21977542
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)estaño;trihidrato
SMILES O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tin(IV) oxide trihydrate
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,8677
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.75 (212.67 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%