Learn More
Tripolifosfato de sodio, 85 %, puro, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144700
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-29-4
Fórmula molecular Na5O10P3
Peso molecular (g/mol) 367.85
Número MDL MFCD00003514
Clave InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
Nombre IUPAC pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tripolyphosphate
Punto de fusión 622.0°C
Nombre de nota tech., 85%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Fórmula lineal Na5P3O10
Índice Merck 15, 8824
Información de solubilidad Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.85
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico