Learn More
Tungstato de sodio dihidrato, 98-102 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
CAS | 10213-10-2 |
Color | Blanco |
pH | 8 to 9 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Fórmula molecular | H4Na2O6W |
Número MDL | 149190 |
Sinónimo | sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o |
Clave InChI | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Sodium tungstate dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.