Learn More
Tungstato de sodio dihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10495471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495471 5 g Frasco de vidrio 5 g
10093863 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10055860 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10495471
Marca: Thermo Scientific Acros 424470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10213-10-2 | Na2O42H2O | 329.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10213-10-2
Fórmula molecular Na2O42H2O
Peso molecular (g/mol) 329.85
Número MDL MFCD00149190
Clave InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)tungsteno; dihidrato
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tungstate dihydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo o escamas ligeramente cristalinas
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Índice Merck 15, 8826
Información de solubilidad Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.85
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tungstate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.