Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Tungstate Dihydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2WO4 · 2H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.85g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Reactivo ACS |