Learn More
Honeywell™ Guantes SOFRACOLD
Click to view available options
Tamaño: 9
Descripción
- Guante tejido de polipropileno y Lycra™
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano
- El punto ceñido de su tejido (calibre 13) hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El hilo de polipropileno y Lycra™ ofrece una excelente protección contra el frío, especialmente si se utiliza como guante interno
- El color azul hace que el guante sea más resistente a la suciedad
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE |
Descripción | 13 de calibre |
Coating Material | Polipropileno/Lycra™ |
Color | Azul |
Tamaño | 9 |
Longitud (métrico) | 23 cm |