Learn More
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel
Código de producto. 17986710
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17986710
Marca: Diversey™ 101105181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Soft Care Des E is an alcohol based (71.5%) hand disinfectant gel for waterless skin disinfection suitable for use in all areas, including healthcare and food processing environments.
  • Hand disinfectant based on ethanol, a disinfectant which is very effective against resident and transient flora such as bacteria (e.g. MRSA) and yeast
  • Also effective against enveloped viruses, such as influenza and certain non-enveloped viruses such as Norovirus and Adenovirus
  • Contains a skin softener helping the skin to remain smooth and intact, particularly in areas where frequent hand disinfection is required
  • Perfume-free, eliminating the risk of tainting foods and making it suitable for application in food processing areas
  • Skin compatibility dermatologically tested (Patch and TEWL tests)
Especificaciones
Tipo de producto Disinfectant Gel
Color Clear
Formulario Gel
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Cantidad 10 Bottles
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 0,5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Soft Care Des E H5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, propan-2-ol