Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Molecular BioProducts™ MBP™ y Pure™ con diseño SoftFit™ L
GREENER_CHOICE
Compatibles con los pipeteadores Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Marca:  Thermo Scientific™ 3782-HR
55.25 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12328532
  • 58.95€ / paquete de 768
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
  • La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras
Sin filtro
Natural
3,39 in
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
1000 μL
No estéril
1000 L
8,61 cm
Rack con bisagras
Azul
SoftFit L