Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Fixed Volume Pipette
With slim design to allow the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
Marca: Hamilton™ 55019-17
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Amplia gama de volúmenes disponibles.
- Funda de eyección fabricada con un polímero resistente a productos químicos de alta resistencia
- Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
- La calibración tarda solo unos minutos en realizarse y elimina el tiempo de inactividad
- La boquilla de la punta garantiza un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales
- La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el volumen de las pipetas
Especificaciones
0,40 ± % | |
Verde oliva | |
Pipeta de volumen fijo | |
0,18 ± % |
Autoclavable | |
1 | |
500 μl | |
1/paq. |