Learn More
Memmert™ Software AtmoControl, licencia básica para 1 unidad, documentos IQ/OQ Disponible en DE y EN, para S30
El software Memmert™ AtmoCONTROL cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas.
Marca:  Memmert™ S30FDAQ1
Código de producto. 16315827
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Software AtmoCONTROL conforme a la FDA
  • Cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas establecidos en la normativa 21 CFR apartado 11 de la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Licencia básica para el control de una unidad
  • Los documentos respectivos a la IQ/OQ están disponibles en alemán e inglés (sin recargo)
Specifications
Specifications
Normativa 21 CFR apartado 11 de ala Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
Modelos U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750 y 106
Software
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Memmert AtmoCONTROL (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Memmert AtmoCONTROL (EN)
    • Memmert ControlCOCKPIT (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Memmert ControlCOCKPIT (EN)
      SDS
      Documents
      Documents
      Certificates
      Promotions
      Promotions
      Product Content Correction
      Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
      Product Title
      Memmert™ Software AtmoControl, licencia básica para 1 unidad, documentos IQ/OQ Disponible en DE y EN, para S30 >
      By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
      Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.