Learn More
Memmert™ Software AtmoControl, licencia básica para 1 unidad, documentos IQ/OQ Disponible en DE y EN, para S450
El software Memmert™ AtmoCONTROL cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas.
Marca: Memmert™ S450FDAQ1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Software AtmoCONTROL conforme a la FDA
- Cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas establecidos en la normativa 21 CFR apartado 11 de la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Licencia básica para el control de una unidad
- Los documentos respectivos a la IQ/OQ están disponibles en alemán e inglés (sin recargo)
Especificaciones
Normativa 21 CFR apartado 11 de ala Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.) | |
Modelos U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750 y 106 | |
Software |
Título del producto
Memmert™ Software AtmoControl, licencia básica para 1 unidad, documentos IQ/OQ Disponible en DE y EN, para S450 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido