Learn More
Syngene™ Software Dymension 3
El software Dymension 3 de Syngene™ es un software de análisis 2D para electroforesis en gel.
Marca: Syngene™ DYM-3
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Software para el análisis rápido de manchas de proteína 2D de varios geles, incluidos geles fluorescentes de varios sistemas de tinción (Cy2, Cy3 y Cy5)
- Con diagrama de flujo de proceso interactivo
- Panel principal y paneles secundarios para ver réplicas y muestras
- Zoom sincronizado con escala automática de intensidad
- Deformación de la imagen automática y exacta con vista vectorial
- Edición manual de deformación
- Sustracción de fondo automática y filtro de ruido
- Filtro de cristal SYPRO Ruby
- Detección automática de manchas
- Opción de región de interés
- Opción de modelado gaussiano de manchas
- Detección de manchas en imágenes de 3 x 10 MB en ocho segundos
- Detección de manchas con parámetros ajustables por el usuario
- Edición, filtrado y normalización de manchas
- Correspondencia de manchas entre varios geles
- Edición de correspondencia manual de pI y calibración de estándar de peso molecular
- Clasificación de lista de proteínas de manchas con identidad, pl y peso molecular identificados
- Histograma (brillo y contraste)
- Panel principal y paneles secundarios para conjuntos de geles de varios sistemas de tinción, réplicas y muestras
- Gráfico de barras de perfil de manchas en 3D
- Gráfico de manchas de correspondencia
- Gráfico de correlación
- Tabla de resultados de correspondencia de manchas
- Gráfico de dispersión
- Pruebas estadísticas
- Exportación a Word y Excel
- Interfaz de recogedor de manchas
- Incluye un año de asistencia
Especificaciones
Análisis de electroforesis 2D | |
Gbox-Chemi-XX6/9 |
Título del producto
Syngene™ Software Dymension 3 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido