Learn More
Retsch™ Software EasySieve™
El software EasySieve™ Retsch™ es un software diseñado para analizar el tamaño de las partículas.
Marca: Retsch™ 326450031
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Registro, evaluación y administración automáticos de los datos de medición
- Diseño lógico y autoexplicativo
- Protocolo de medición de acuerdo con las normas
- Selección y configuración sencillas de las escalas analíticas comunes
- Inglés y alemán
- Para el control automático de los agitadores de tamices AS 200 control, AS 300 control, AS 450 control, AS 400 control, AS 200 tap y AS 200 jet
- Para Windows™ 2000, XP, Vista, 7 y 8
Especificaciones
Software | |
Análisis del tamaño de las partículas | |
Agitadores de tamiz AS control, AS 200 tap y AS jet |