Learn More
Brannan™ Medidor de pH para el análisis de suelos
Instantly tells you how acid or alkaline yo soil is and checks which plants suit.
Marca:  Brannan™ 13/716/0
Código de producto. 13100443
  • 39.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Includes a plant care booklet listing over 400 pH levels
Especificaciones
Especificaciones
Cable Probe
3.5 to 9
Extraíble
6.8 cm
Análisis de suelos
0.085 kg
Medidor de pH
10 cm