Learn More
VEE GEE Soil Hydrometer
The Soil Hydrometer assesses the suspension's specific gravity or the quantity of soil colloids in soil samples, varying based on the chosen model.
60.30€
Especificaciones
Tipo | Soil Hydrometer |
---|---|
Longitud (métrico) | 28 cm |
Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |
Código de producto | Marca | Número ASTM | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número ASTM | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17896493
|
VEE GEE
67152H |
152H |
60.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17836503
|
VEE GEE
67151H |
151H |
60.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Approx. Length: 280 mm
- Calibrated for use at 20°C/68°F
Especificaciones
Soil Hydrometer | |
28 cm | |
20°C (68°F) |