Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPEμ™ SOLA
Elimine la variabilidad y logre resultados sumamente uniformes. La alta reproducibilidad de las placas Thermo Scientific™ SPEμ™ SOLA ofrecen mayor éxito de muestras con volúmenes de elución bajos.
Marca:  Thermo Scientific™ 60209-001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15261808
  • 338.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Elimine la variabilidad y optimice los flujos de trabajo de alto rendimiento del laboratorio. Las placas de pocillos de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ están diseñadas para analistas bioanalíticos y de investigación clínica que necesitan una extracción de muestras resistente, altamente reproducible y más limpia, utilizando volúmenes muy bajos de disolventes y muestras en flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de pocillos SOLAμ lo consiguen gracias a la exclusiva, galardonada e innovadora tecnología de SPE sin frita.
Ideal para laboratorios bioanalíticos y de investigación clínica
Los laboratorios bioanalíticos siguen tratando de obtener fármacos de mayor eficacia y formulaciones de acción prolongada que requieran unos límites de cuantificación inferiores. También se pretende aprovechar la política de sustitución, refinamiento y reducción, que provoca un menor empleo del modelo animal. El crecimiento del sector biofarmacéutico también tiene en cuenta problemas analíticos adicionales como la solvatación y la unión no específica.
Satisfaga las necesidades de preparación de muestras más exigentes
  • Procesamiento de volúmenes de muestra bajos
  • Alta sensibilidad debido a volúmenes de elución bajos
  • Alta reproducibilidad
  • Fallos debido a muestras analíticas bajas
  • Facilidad de uso
  • Alta velocidad de procesamiento
SOLAµ es el primer producto de microelución que cumple los requisitos del bioanalista y, además, se ofrece en un formato resistente y fácil de usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos de 2 mg/1 mL HRP
Aplicaciones bioanalíticas: retención hidrófoba de compuestos neutros con retención complementaria de analitos polares. Una fase multiusos.
HRP (polimérico de fase reversa)
1 mL
2 mg
SOLAµ
Placa de SPE de 96 pocillos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.