Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE SOLAμ™
Código de producto. 15281808 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Incluye:
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL HRP
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SAX
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SCX
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WAX
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WCX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15281808
Marca: Thermo Scientific™ 60209003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine la variabilidad y logre resultados sumamente uniformes. La alta reproducibilidad de las placas Thermo Scientificμ™ SPE™ SOLA ofrecen mayor éxito de muestras con volúmenes de elución bajos.
Elimine la variabilidad y optimice los flujos de trabajo de alto rendimiento del laboratorio. Las placas de pocillos de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ están diseñadas para analistas bioanalíticos y de investigación clínica que necesitan una extracción de muestras resistente, altamente reproducible y más limpia, utilizando volúmenes muy bajos de disolventes y muestras en flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de pocillos SOLAμ lo consiguen gracias a la exclusiva, galardonada e innovadora tecnología de SPE sin frita.
Ideal para laboratorios bioanalíticos y de investigación clínica
Los laboratorios bioanalíticos siguen tratando de obtener fármacos de mayor eficacia y formulaciones de acción prolongada que requieran unos límites de cuantificación inferiores. También se pretende aprovechar la política de sustitución, refinamiento y reducción, que provoca un menor empleo del modelo animal. El crecimiento del sector biofarmacéutico también tiene en cuenta problemas analíticos adicionales como la solvatación y la unión no específica.
Satisfaga las necesidades de preparación de muestras más exigentes
  • Procesamiento de volúmenes de muestra bajos
  • Alta sensibilidad debido a volúmenes de elución bajos
  • Alta reproducibilidad
  • Fallos debido a muestras analíticas bajas
  • Facilidad de uso
  • Alta velocidad de procesamiento
SOLAµ es el primer producto de microelución que cumple los requisitos del bioanalista y, además, se ofrece en un formato resistente y fácil de usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 2 mg
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones bioanalíticas: retención de intercambio iónico fuertes de compuestos ácidos débiles. Retención de fase reversa complementaria de compuestos neutros.
Línea de productos SOLAµ
Absorbente Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico
Tipo Placa de SPE de 96 pocillos
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Incluye Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SAX
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.