Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de SPE SOLA™
Consiga una mayor reproducibilidad con extracciones más uniformes y limpias en comparación con los productos de SPE convencionales, de eliminación de fosfolípidos y de precipitación de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 60109-001
198.69 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la productividad de su laboratorio. Los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ SOLA™ revolucionan la extracción en fase sólida (SPE). La primera gama de productos de SPE sin frita permite un mayor procesamiento de muestras en los laboratorios bioanalíticos donde volúmenes reducidos de elución en combinación con una mayor reproducibilidad, tasas más bajas de fracaso y extracciones más limpias son clave para lograr mejoras en la productividad.
Los productos SOLA están disponibles en formato de cartucho 10 mg/1 mL. Ofrecen extractos de muestras reproducibles, limpias y uniformes para realizar bioanálisis mediante la exclusiva tecnología galardonada de SPE sin frita. El rendimiento mejorado de los cartuchos SOLA aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos.Los cartuchos SOLA ofrecen características de rendimiento sin igual respecto de los productos convencionales de SPE, de eliminación de fosfolípidos y de precipitación de proteínas.
¿Cómo afectan los cartuchos SOLA a sus análisis?
- Niveles más altos de reproducibilidad
- Niveles más altos de pulcritud de los extractos
- Menos demanda de disolventes
- Fiabilidad de los resultados
Especificaciones
1 mL | |
10 mg | |
SOLA | |
Cartucho de SPE |
Cartuchos de SPE HRP SOLA | |
Aplicaciones bioanalíticas: retención hidrófoba de compuestos neutros con retención complementaria de analitos polares. Una fase multiusos. | |
HRP (polimérico de fase reversa) | |
1 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
-
Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
16Minutes
14Seconds
1New Offer Ahorre hasta un 70%
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.