Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de SPE SOLA™
Código de producto. 16644804 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Cartucho de SPE HRP SOLA de 30 mg/3 mL
Cartucho de SPE SAX SOLA de 30 mg/3 mL
Cartucho de SPE SCX SOLA de 30 mg/3 mL
Cartucho de SPE SOLA SAX
Cartucho de SPE SOLA SCX
Cartucho de SPE SOLA WAX
Cartucho de SPE SOLA WCX
Cartucho de SPE WAX SOLA de 30 mg/3 mL
Cartucho de SPE WCX SOLA de 30 mg/3 mL
Cartuchos de SPE HRP SOLA
Absorbente:
HRP (polimérico de fase reversa)
Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico
Intercambiador catiónico débil de modo mixto, polimérico
Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico
Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 16644804
Marca: Thermo Scientific™ 60409001
Consiga una mayor reproducibilidad con extracciones más uniformes y limpias en comparación con los productos de SPE convencionales, de eliminación de fosfolípidos y de precipitación de proteínas.
Aumente la productividad de su laboratorio. Los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ SOLA™ revolucionan la extracción en fase sólida (SPE). La primera gama de productos de SPE sin frita permite un mayor procesamiento de muestras en los laboratorios bioanalíticos donde volúmenes reducidos de elución en combinación con una mayor reproducibilidad, tasas más bajas de fracaso y extracciones más limpias son clave para lograr mejoras en la productividad.
Más información sobre los cartuchos de SPE SOLA
Los productos SOLA están disponibles en formatos de cartucho de 2 mg/1 mL, 10 mg/1 mL y 10 mg/3 mL. Ofrecen extractos de muestras reproducibles, limpias y uniformes para realizar bioanálisis mediante la exclusiva tecnología galardonada de SPE sin frita. El rendimiento mejorado de los cartuchos SOLA aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos.
Los cartuchos SOLA ofrecen características de rendimiento sin igual respecto de los productos convencionales de SPE, de eliminación de fosfolípidos y de precipitación de proteínas.
¿Cómo afectan los cartuchos SOLA a sus análisis?
  • Evite fallos muestras
  • Evite pocillos o cartuchos bloqueados
  • Reanálisis reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cartucho de SPE HRP SOLA de 30 mg/3 mL
Peso del lecho 30 mg
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones bioanalíticas: retención hidrófoba de compuestos neutros con retención complementaria de analitos polares. Una fase multiusos.
Línea de productos SOLA
Absorbente HRP (polimérico de fase reversa)
Tipo Cartucho de SPE
Volumen (métrico) 3 mL
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.