Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de SPE SOLA™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Aumente la productividad de su laboratorio. Los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ SOLA™ revolucionan la extracción en fase sólida (SPE). La primera gama de productos de SPE sin frita permite un mayor procesamiento de muestras en los laboratorios bioanalíticos donde volúmenes reducidos de elución en combinación con una mayor reproducibilidad, tasas más bajas de fracaso y extracciones más limpias son clave para lograr mejoras en la productividad.
Más información sobre los cartuchos de SPE SOLA
Los productos SOLA están disponibles en formatos de cartucho de 2 mg/1 mL, 10 mg/1 mL y 10 mg/3 mL. Ofrecen extractos de muestras reproducibles, limpias y uniformes para realizar bioanálisis mediante la exclusiva tecnología galardonada de SPE sin frita. El rendimiento mejorado de los cartuchos SOLA aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos.
Los cartuchos SOLA ofrecen características de rendimiento sin igual respecto de los productos convencionales de SPE, de eliminación de fosfolípidos y de precipitación de proteínas.
¿Cómo afectan los cartuchos SOLA a sus análisis?
- Evite fallos muestras
- Evite pocillos o cartuchos bloqueados
- Reanálisis reducido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cartucho de SPE WAX SOLA de 30 mg/3 mL |
| Peso del lecho | 30 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones bioanalíticas: retención de intercambio de iones fuertes de compuestos ácidos fuertes. La carga de absorbente se puede activar o desactivar. Retención de fase reversa complementaria de compuestos neutros. |
| Línea de productos | SOLA |
| Absorbente | Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico |
| Tipo | Cartucho de SPE |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.