Descripción
Obtenga extractos de muestras limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos utilizando las placas de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. El rendimiento mejorado aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento, sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos. Gracias a un innovador y exclusivo diseño sin frita, las placas de SPE SOLA ofrecen un rendimiento sin igual, que incluye lo siguiente:
- Niveles más altos de reproducibilidad
- Volúmenes de elución más bajos
- Alta limpieza de extracción
Formato de placa de 96 pocillos de 10 mg/2 mL
Tipos de fase: fase reversa hidrófoba (HRP), intercambiador catiónico fuerte (SCX) e intercambiador aniónico fuerte (SAX)
Los productos SOLA también están disponibles en formato de cartucho.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA; 1/paq. |
| Peso del lecho | 10 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones bioanalíticas: retención hidrófoba de compuestos neutros con retención complementaria de analitos polares. Una fase multiusos. |
| Línea de productos | SOLA |
| Absorbente | HRP (polimérico de fase reversa) |
| Tipo | Placa de SPE de 96 pocillos |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Volumen del pocillo (métrico) | 2 mL |
| Cantidad | 1 Pk. |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.