Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE SOLA™
Las innovadoras placas de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ SOLA™ ofrecen extractos de muestra limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos para una mayor sensibilidad, fiabilidad y ahorro de costes.
Marca:  Thermo Scientific™ 60509-002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16607855
  • 346.77€ / 1 paquete
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Obtenga extractos de muestras limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos utilizando las placas de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. El rendimiento mejorado aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento, sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos. Gracias a un innovador y exclusivo diseño sin frita, las placas de SPE SOLA ofrecen un rendimiento sin igual, que incluye lo siguiente:
  • Niveles más altos de reproducibilidad
  • Volúmenes de elución más bajos
  • Alta limpieza de extracción
Más información sobre las placas de 96 pocillos de SPE SOLA
Las placas de SPE SOLA alcanzan unos niveles de recuperación excelentes incluso con volúmenes reducidos de disolventes de extracción y permiten obtener analitos más concentrados y aumentar la sensibilidad. También ahorrará más tiempo y dinero gracias al menor tiempo de secado y a la reducción en el uso de disolventes.
Tipos de fase
  • Fase reversa hidrófoba (HRP), intercambiador catiónico fuerte (SCX)
  • Intercambiador aniónico fuerte (SAX), intercambiador catiónico débil (WCX)
  • Intercambiador aniónico débil (WAX)
Pesos del lecho
  • Formato de placa de 96 pocillos de 10 mg/2 mL
  • Formato de placa de 96 pocillos de 30 mg/2 mL
Los productos SOLA también están disponibles en formato de cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SCX de 30 mg/2 mL
Aplicaciones bioanalíticas: retención de intercambio de iones fuertes de compuestos básicos débiles. Retención de fase reversa complementaria de compuestos neutros.
Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico
2 mL
30 mg
SOLA
Placa de SPE de 96 pocillos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.