Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
Marca:  Thermo Scientific™ SK4001CPKG
9139.65 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17859494
  • 10753.50€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
25 mm
De 15 a 525 rpm ± 1 rpm
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
70.5 lb.
18 x 18 in
Solaris SK4000 I
18 x 18 in. platform and clamp starter kit
No
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker >