Learn More
Thermo Scientific™ Agitador orbital abierto Solaris™
Código de producto. 16241591 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Solaris 2000
Solaris 4000
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo unitSize
16241591 Solaris 4000 1 unidad
16221591 Solaris 2000 1 unidad
16454310 Solaris 2000 1 unidad
16464310 Solaris 4000 1 unidad
4 options
Código de producto. 16241591
Marca: Thermo Scientific™ SK4000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos agitadores orbitales establecen el nuevo estándar de fiabilidad e innovación técnica. Con una estructura robusta para un uso exigente, combinan un nuevo diseño ergonómico con mejoras clave que ahorran tiempo, protegen su proceso y hacen avanzar la ciencia.
Proteja su proceso con los agitadores orbitales Thermo Scientific™ Solaris™ que establecen un nuevo estándar de fiabilidad e innovación técnica.Con una estructura robusta para un uso exigente, combinan un nuevo diseño ergonómico con mejoras clave que ahorran tiempo, protegen su proceso y hacen avanzar la ciencia.
  • Control de velocidad variable de 15 a 525 rpm
  • Acepta cargas de hasta 19 kg (42 lb) en el 2000 y 38 kg (84 lb) en el 4000 con plataformas sencillas
  • Opere en intervalos de temperatura de 0 °C a 40 °C, del 20 al 80 % de humedad sin condensación
  • Se puede utilizar en una amplia variedad de incubadoras, cámaras calientes, cámaras climáticas y refrigeradores.
  • Cuentan con un motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento.
  • Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva y no cesa de generar una señal de alarma audible/visible hasta que se soluciona el problema.
  • Las funciones programables permiten hasta 99 programas exclusivos guardados para una fácil configuración y reproducibilidad.
  • La pantalla táctil a todo color le permite ver claramente la velocidad y los tiempos de ejecución simultáneamente, incluso a distancia.
  • Monitorización histórica de alertas, alarmas y registros de interacción para proporcionar mayor seguridad y reproducibilidad al trabajo.
  • Conexiones USB y Ethernet para monitorización y salida de datos.
  • Diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido.
  • Plataformas fáciles de quitar que facilitan y agilizan la limpieza.
  • Con esquinas redondeadas, puede limpiar la unidad de forma rápida y completa con confianza.
  • Funcionamiento continuo o programado
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio.
Certifications
UL, cUL, CE
Garantía
2 años de servicio, 5 años en piezas y 10 años en el mecanismo de accionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1 in
Capacidad portante (métrico) 43 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Intervalo de velocidad De 15 a 525 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 104 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25,5 x 22,6 x 7,0 in
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud de la plataforma (métrico) 76,2 cm
Anchura de la plataforma (imperial) 30 in
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 mm
Peso (imperial) 165,5 lb
Peso (métrico) 75,1kg
Tipo de controlador Pantalla táctil
Modelo Solaris 4000
Rango de humedad Del 20 al 80 %, sin condensación