Descripción
Proteja su proceso con los agitadores orbitales Thermo Scientific™ Solaris™ que establecen un nuevo estándar de fiabilidad e innovación técnica.Con una estructura robusta para un uso exigente, combinan un nuevo diseño ergonómico con mejoras clave que ahorran tiempo, protegen su proceso y hacen avanzar la ciencia.
- Control de velocidad variable de 15 a 525 rpm
- Acepta cargas de hasta 19 kg (42 lb) en el 2000 y 38 kg (84 lb) en el 4000 con plataformas sencillas
- Opere en intervalos de temperatura de 0 °C a 40 °C, del 20 al 80 % de humedad sin condensación
- Se puede utilizar en una amplia variedad de incubadoras, cámaras calientes, cámaras climáticas y refrigeradores.
- Cuentan con un motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento.
- Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva y no cesa de generar una señal de alarma audible/visible hasta que se soluciona el problema.
- Las funciones programables permiten hasta 99 programas exclusivos guardados para una fácil configuración y reproducibilidad.
- La pantalla táctil a todo color le permite ver claramente la velocidad y los tiempos de ejecución simultáneamente, incluso a distancia.
- Monitorización histórica de alertas, alarmas y registros de interacción para proporcionar mayor seguridad y reproducibilidad al trabajo.
- Conexiones USB y Ethernet para monitorización y salida de datos.
- Diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido.
- Plataformas fáciles de quitar que facilitan y agilizan la limpieza.
- Con esquinas redondeadas, puede limpiar la unidad de forma rápida y completa con confianza.
- Funcionamiento continuo o programado
- Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
- Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio.
Certifications
UL, cUL, CE
Garantía
2 años de servicio, 5 años en piezas y 10 años en el mecanismo de accionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 1 in |
| Exactitud del control de velocidad | ± 1 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 15 a 525 rpm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Certificaciones/conformidad | CE, cUL, UL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25,5 x 22,6 x 7,0 in |
| Tipo de controlador | Pantalla táctil |
| Modelo | Solaris 4000 |
| Rango de humedad | Del 20 al 80 %, sin condensación |
| Incluye | Plataforma universal de 18 x 30 in (76,2 x 45,7 cm), kit de abrazaderas universales |