Learn More
Corning™ Tapa sólida
Tapón con rosca de 33 mm
Marca:  Corning™ 3568
Detalles adicionales : Peso : 0.12701kg
Código de producto. 11389464
  • 38.41€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
(Este es el repuesto sugerido para 3280)
Estos tapones sólidos estériles de polietileno de alta densidad desechables están diseñados para adaptarse a los matraces giratorios desechables Corning™ de 500 ml, 1 l y 3 l (números de catálogo 3153, 3561 y 3563). También se adaptan a frascos de almacenamiento desechables de poliestireno y policarbonato de Corning y frascos de vidrio con roscas GL45.
  • Tapón con rosca de 33 mm
  • El tapón ventilado tiene una membrana no humectante (hidrófoba) con poro de 0,2 µm sellada directamente al tapón
  • Permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
4
Tapa sólida
Estéril