Learn More
Gilac™ Solid Container with Attached Lid
Solid Container with Attached Lid has a hinge-attached lid to better protect contents with no risk of losing the lid. An ideal container for transporting tableware.
78.55€ - 118.00€
Especificaciones
Tipo | Storage Tote |
---|---|
Material | Polipropileno |
Color | Gris |
Forma | Rectangulares |
Tipo de tapón | Hinge-attached Lid |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17998741
|
Gilac™
G121002 |
400 x 300 x 330 mm |
78.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17978661
|
Gilac™
G121003 |
600 x 400 x 246 mm |
118.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Solid container with hinge-attached lid to better protect contents.
- No risk of losing the lid.
- Ideal container for transporting tableware.
- Designed with smooth sides for easy cleaning.
- Ergonomic integrated handles on all four sides.
- Stackable container with vertical reinforcement for greater durability.
- Compatible with 600 x 400 dollies for easy transport.
- Easy-to-seal lids with cord to prevent theft.
Especificaciones
Storage Tote | |
Gris | |
Hinge-attached Lid |
Polipropileno | |
Rectangulares |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gilac™ Solid Container with Attached Lid