Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Descripción
- Fabricados con caucho de neopreno
- Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio | |
49mm | |
Gris | |
64mm | |
Tapones |
46/55 IRHD | |
1 por unidad | |
57mm | |
Neopreno |