Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ NB013/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11567093
  • 10.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
24mm
Gris
16mm
Tapones
46/55 IRHD
20/paq.
13mm
Neopreno