Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ NB033/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11567103
  • 17.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
38,5mm
Gris
38,5mm
Tapones
46/55 IRHD
5/paq.
33mm
Neopreno