Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descrizione
- Fabricados con caucho de neopreno
- Dureza de 46/55 IRHD
Specifica
Gris | |
Para el uso en el laboratorio | |
69mm | |
Neopreno | |
49mm |
Tapones | |
62mm | |
1 por unidad | |
46/55 IRHD |