Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ NB067/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577113
  • 19.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
49mm
Gris
74mm
Tapones
46/55 IRHD
1 por unidad
67mm
Neopreno