Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Fabricados con caucho de neopreno
- Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Gris | |
Para uso en laboratorios | |
5,8mm | |
Neopreno sólido | |
14mm |
Tapones | |
4mm | |
50/paquete | |
46/55 IRHD |