Learn More
Soletal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El solketal es útil para la síntesis de mono-, di- y triglicéridos. Se usa como reactivo de partida en la síntesis de derivados de la tulipalina. Actúa como un aditivo combustible en la gasolina. Es un inhibidor de la cetona de etilo de metilo.
Solubilidad
Soluble en agua (totalmente), alcohol, acetales, ésteres y éteres.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los ácidos y los agentes oxidantes fuertes.
El solketal es útil para la síntesis de mono-, di- y triglicéridos. Se usa como reactivo de partida en la síntesis de derivados de la tulipalina. Actúa como un aditivo combustible en la gasolina. Es un inhibidor de la cetona de etilo de metilo.
Solubilidad
Soluble en agua (totalmente), alcohol, acetales, ésteres y éteres.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los ácidos y los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Solketal |
Punto de fusión | -27°C |
Densidad | 1.064 |
Punto de ebullición | 188°C to 190°C |
Temperatura de inflamación | 80°C (176°F) |
Índice de refracción | 1.434 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 104465 |
Índice Merck | 14,5213 |
Información de solubilidad | Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers. |