Learn More
3M™ Lente con revestimiento antivaho AF-AS Solus™
Click to view available options
Color de las patillas:
Gris/Rojo
Gris/verde azulado
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Patillas ajustables
- El revestimiento antivaho Scotchgard™ resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antiniebla tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua
- Pruebas internas de 3M según el método de prueba EN168 en comparación con los revestimientos antiniebla tradicionales.
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de los rayos UVA y UVB
- Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa de protección contra impactos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Antirayaduras |
| Tinción de lente | Transparente |
| Color de marco | Gris |
| Cantidad | 20/caja |
| Color de las patillas | Gris/verde azulado |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Frame Type | Medio marco |