Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Portafiltros SolVac™
El soporte de filtro magnético SolVac™ simplifica la limpieza y desgasificación de disolventes de fase móvil y otras soluciones.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4020
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Código de producto. 17154261
  • 662.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para una filtración de fase móvil sencilla y segura
  • Garantiza que los analistas puedan obtener los mejores resultados posibles, al tiempo que protegen eficazmente su valioso equipo
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
10,2 cm2
Tubo de alimentación de 61 cm, abrazadera de pulgar, platina, adaptador de puerto de vacío, 2 juntas de sellado de membrana y 2 juntas de sellado
47 mm