Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster resistentes a disolventes
Etiquete fácilmente placas de pocillos y portaobjetos de laboratorio con el material de etiqueta de poliéster de alto rendimiento B-488. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil duradera de Brady.
48.30€ - 82.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL Recognized to UL969, CSA Accepted |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Black on White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17990670
|
Brady™
170774 |
0.25 x 1.9 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.30€
paquete de 160 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17881769
|
Brady™
170887 |
0.9 x 0.9 in. | BMP51, M511 |
82.00€
paquete de 280 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Producto especializado: perfecto para aplicaciones de laboratorio en las que la durabilidad frente a las condiciones ambientales y químicas es un factor clave
- Producto duradero: diseñado para resistir temperaturas extremas y la exposición breve a productos químicos, como, por ejemplo, el xileno, el DMSO y el etanol
- Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación segura a superficies planas y suaves, como, por ejemplo, el acero inoxidable y el polipropileno
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y CSA
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Die-cut | |
Top | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling | |
0.0037 in. |
UL Recognized to UL969, CSA Accepted | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
-40°F to +320°F | |
0.5 in. |