Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-675
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre.
- Mayor longitud (38 cm) que la versión estándar, con lo que se aumenta la protección de la muñeca y del área inferior del antebrazo.
- El revestimiento aterciopelado y el nitrilo flexible ofrecen una comodidad excepcional.
- Estilo manopla.
- Reutilizable.
- Sin látex.
- Resistente a productos químicos y con protección frente a líquidos.
- CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Green |
| Acabado exterior | Suave |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Mostrar más |