Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo rojos Solvex™ Premium
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pares
Description
- Superan en rendimiento a todos los nitrilos existentes en pruebas de permeación
- Cada guante se ha sometido a una prueba de presión de aire de forma individual
- Todos los guantes se han sometido a una prueba de fugas
- Certificación ISO 9001
- Estándares superiores de seguridad para la manipulación de productos químicos de alto riesgo
- Ideales para el refinado de petróleo y aceite, análisis de laboratorio, la limpieza y la industria de la impresión
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, CATEGORÍA III, EN 374 ANKL, EN 388 4102 |
| Clasificación | EPI de categoría III |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Rojo |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 0.0165 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.42 mm |
| Tipo de producto | Guantes Premium |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction