Learn More
Cytiva ADN sometido a ultrasonidos para estudios de hibridación
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
ADN de esperma de salmón sometido a ultrasonidos
ADN de timo de ternera sometido a ultrasonidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- ADN fragmentado con un rango de tamaño de 200 a 6000 nucleótidos
- Purificado por extracción de fenol y liofilización
- Probado para la ausencia de nucleasa
- El ADN aislado del timo de ternera está sometido a ultrasonidos para fragmentar el ADN a un tamaño promedio de aproximadamente 3000 bp
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Tipo de producto | ADN de timo de ternera sometido a ultrasonidos |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Cantidad | 100/paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Experimentos de hibridación |