Learn More
Fisherbrand™ Sonicator 505 con sonda
Utilice este sonicador de alta potencia para varias aplicaciones y volúmenes de muestra. Los sonicadores Fisherbrand™ con sonda son ideales para disrupción celular, dispersión de nanopartículas, homogeneización y preparación de muestras.
Marca: Fisherbrand™ FB505EUK-220
Descripción
- 500W
- Programable de 1 segundo a 10 horas
- Protección contra sobrecarga
- Control de amplitud de 20 a 100 %
- Volumen de procesamiento de 0,2 a 500 ml
Especificaciones
20 kHz | |
500 W | |
7 kg |
Título del producto
Fisherbrand™ Sonicator 505 con sonda > Capacidad: De 0,5 a 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido