Learn More
Branson Ultrasonics™ Homogeneizador celular Sonifier™ SFX150
El homogeneizador celular Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 con controles avanzados proporciona un control más preciso sobre todos los elementos críticos de experimento.
Marca:  Branson Ultrasonics™ 101-063-963R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15539624
  • 5465.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La interfaz fácil de usar permite el monitorización en proceso de variables clave, incluyendo tiempo, alimentación, energía, temperatura (requiere sonda de temperatura opcional) y el progreso del experimento.
  • Procesamiento de hasta 150 ml
  • Silencioso para funcionar sin una carcasa de sonido
  • Control de temperatura real (requiere sonda de temperatura independiente)
  • Ultrasonidos continuos o pulsados
  • Modo de tiempo o energía con pulso de energía
  • Indicador de progreso del experimento
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Servicio Técnico
3 años
Especificaciones
Especificaciones
Disruptor celular con convertidor tradicional
150 W
Preparación de muestras, disrupción celular, dispersión de nanopartículas, mezcla, homogeneización, ADN, lisis celular, extracción de proteínas
SFX150
6,3 kg
240 V
31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
Suministro eléctrico, convertidor de 40 kHz, micropunta de 3,17 mm, cable de alimentación, manual, juego de llaves
14 lb