Learn More
Bandelin Electronic™ Baño de ultrasonidos de acero inoxidable Sonorex™
Código de producto. 10550102
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10550102
Marca: Bandelin Electronic™ 301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides for intense yet gentle cleaning of technical parts. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Super RK Series Ultrasonic Baths feature tanks and drip-proof housings of stainless steel.
Provides for intense yet gentle cleaning of technical parts. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Super RK Series Ultrasonic Baths feature tanks and drip-proof housings of stainless steel.
  • SweepTec™ for permanent sound field oscillation
  • LCT-transducers - working frequency of 36 kHz
  • All units are CE-marked
  • Degree of protection IP 32
  • Timer for 1-15 minutes or continuous operation
  • Excellent for technical glassware, analysis sieves, medical instruments, metal parts, electronic components, degassing, emulsifying and sample preparation
Especificaciones
Amperaje 0.4 A
Pantalla Ninguno, dial de control
Material Acero inoxidable
Tensión 230 V
Capacidad (métrico) 3 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 140 x 100 mm (LxWxD)
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de instrumental de vidrio técnico, tamices de prueba, instrumentos médicos, piezas metálicas, componentes electrónicos, desgasificación, emulsionado, preparación de muestras, aceleración de reacciones
Modelo RK 100