Learn More
Bandelin Electronic™ Baño de ultrasonidos de acero inoxidable Sonorex™
Descripción
Provides for intense yet gentle cleaning of technical parts. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Super RK Series Ultrasonic Baths feature tanks and drip-proof housings of stainless steel.
- SweepTec™ for permanent sound field oscillation
- LCT-transducers - working frequency of 36 kHz
- All units are CE-marked
- Degree of protection IP 32
- Timer for 1-15 minutes or continuous operation
- Excellent for technical glassware, analysis sieves, medical instruments, metal parts, electronic components, degassing, emulsifying and sample preparation
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 0.4 A |
| Pantalla | Ninguno, dial de control |
| Material | Acero inoxidable |
| Tensión | 230 V |
| Capacidad (métrico) | 3 l |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 140 x 100 mm (LxWxD) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de instrumental de vidrio técnico, tamices de prueba, instrumentos médicos, piezas metálicas, componentes electrónicos, desgasificación, emulsionado, preparación de muestras, aceleración de reacciones |
| Modelo | RK 100 |