Learn More
Ácido sórbico, ácido libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sorbic acid, free acid |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.2g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sorbic Acid, Free Acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sorbic Acid