Learn More
Sorting Nexin 31 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18621207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18621207 50 μg 50 microlitros
18656897 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18621207
Marca: Novus Biologicals NBP30648950ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Sorting Nexin 31 Polyclonal antibody specifically detects Sorting Nexin 31 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sorting Nexin 31
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen MGC39715, sorting nexin 31, sorting nexin-31
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Sorting Nexin 31 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 169166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG